missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
STK31 Polyclonal antibody specifically detects STK31 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | STK31 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Alias de gen | EC 2.7.11.1, FLJ16102, serine/threonine kinase 31, serine/threonine-protein kinase 31, Serine/threonine-protein kinase NYD-SPK, SGK396, Sugen kinase 396, TDRD8, tudor domain containing 8 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human STK31 fragment. |
| Estado normativo | RUO |
| ID de gen (Entrez) | 56164 |
| Especies diana | Human |
| Isotype | IgG |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?