Learn More
STK16-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16499846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499846 50 mg 50 miligramos
16446037 5 mg 5 miligramos
16432716 25 mg 25 miligramos
16423318 10 mg 10 miligramos
16414566 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101270
MedChemExpress STK16-IN-1 is a STK16 kinase inhibitor with an IC50 of 295 nM.
STK16-IN-1 is a STK16 kinase inhibitor with an IC50 of 295 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material STK16-IN-1
CAS 1223001-53-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12FN3O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 15 mg/mL (51.14 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC=C(N2C(C(C=CC2=O)=CN3)=C4C3=NC=C4)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 293.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.3
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease