Learn More
STF-118804, MedChemExpress
Código de producto. 16498077
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498077 5 mg 5 miligramos
16485986 100 mg 100 miligramos
16441557 50 mg 50 miligramos
16425368 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498077 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY128085mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor; reduces the viability of most B-ALL cell lines with IC50 <10 nM.
STF-118804 is a highly specific NAMPT inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material STF-118804
CAS 894187-61-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23N3O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.17 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(C3=NC(CS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O)=C(C)O3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 461.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.53
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death