Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ ViscoThief
BIOPHARMA
Código de producto. 17534596 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17534596 100 mL paquete de 20
1 options
Código de producto. 17534596 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8055P500
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el muestreo rápido y fiable de materiales viscosos, como cremas y pastas, SteriWare™ ViscoThief es la herramienta de control de calidad ideal. Se puede utilizar directamente de la bolsa en versiones estériles y no estériles.
  • ViscoThief desechable es un muestreador de un solo uso que supera la costosa limpieza.
  • Simplemente desenróllelos y utilícelos.
  • Toma muestras rápidas de materiales viscosos, como miel, cremas, pastas y aceites espesos.
  • Ideal para pruebas de control de calidad química, alimentaria y farmacéutica.
  • Los muestreadores están disponibles en 3 prácticas longitudes de 600 mm, 1000 mm y 1500 mm.
  • Están disponibles tanto en HDPE como en PP.
  • ViscoThief está disponible estéril y no estéril.
  • La gama estéril se esteriliza mediante gamma.
  • Después de abrir el paquete, utilice el muestreador como una jeringa larga.
  • Simplemente tire del asa para tomar una muestra.
  • Empuje el asa para vaciar el muestreador.
  • Fabricados con HDPE y PP conformes con la FDA y la CE (sin BSE).
  • Cada muestreador se fabrica y envasa en nuestra sala limpia.
  • Se suministran con certificado de conformidad y certificación de irradiación cuando proceda.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de empaquetado Embolsados individualmente
Longitud (métrico) 500 mm