Learn More
Sampling Systems™ Muestreadores de sacos y bolsas SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17574686 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico):
25 mm
45 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
17574686 45 mm Estéril paquete de 100
17544686 25 mm No estéril paquete de 100
17554686 25 mm Estéril paquete de 100
17564686 45 mm No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17574686 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8688J330S
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Los muestreadores estériles de sacos y bolsas SteriWare™ son herramientas ideales para un trabajo de control de calidad rápido. Simplemente introduzca el saco para tomar la muestra de polvos y gránulos. Fabricados con HDPE de alta calidad con una ho
  • El muestreador de sacos y bolsas SteriWare™ es perfecto para tomar muestras de sacos y bolsas.
  • Este muestreador es ideal para realizar comprobaciones de calidad rápidas a través de los laterales de los sacos.
  • El muestreador de sacos SteriWare™ está disponible en dos diámetros, el estrecho es ideal para polvos de flujo libre y para productos pequeños como los granos de pimienta, el muestreador de diámetro grande es más adecuado para el muestreo de frutos secos y frijoles.
  • El muestreador de sacos SteriWare™ tiene un mango ergonómico y una hoja especialmente diseñada.
  • Durante el muestreo, el operador debe sostener una bolsa o frasco sobre el extremo posterior del muestreador para atrapar el polvo o los gránulos a medida que se deslizan por el muestreador.
  • Fabricado con HDPE de alta calidad, que es de calidad alimentaria y conforme a la FDA.
  • Sin BSE/EET.
  • Se suministra documentación completa por lotes y certificación.
  • Envasado individualmente y vendido en cajas económicas de 100.
Especificaciones
Material HDPE
Esterilidad Estéril
Tipo de empaquetado Caja
Cantidad 100/paq.
Diámetro de la parte inferior exterior (métrico) 45 mm
Longitud (métrico) 325 mm