Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ PowderThief
BIOPHARMA
Product Code. 17584596 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
1500 mm
Capacidad (métrico):
0,5 mL
2 mL
3 mL
20 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Unit Size:
paquete de 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Esterilidad Unit Size
17584596 500 mm 3 mL Estéril paquete de 20
17564596 500 mm 0,5 mL Estéril paquete de 20
17574596 500 mm 2 mL Estéril paquete de 20
17544596 1500 mm 20 mL No estéril paquete de 20
17554596 1500 mm 20 mL Estéril paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17584596 Supplier Sampling Systems™ Supplier No. 8060H503S
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Aprenda a prevenir la contaminación cruzada al tomar muestras con un muestreador SteriWare™ PowderThief. Con un muestreador SteriWare™ PowderThief, puede tomar muestras de la mayoría de polvos y gránulos de flujo libre.
  • El PowderThief desechable y estéril es ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel.
  • Estos muestreadores están disponibles en dos longitudes prácticas y cuatro volúmenes de muestra.
  • Los muestreadores desechables PowderThief están disponibles estériles o no estériles.
  • Montado y embalado en una sala limpia.
  • Embolsadas individualmente.
  • Diseñado para un solo uso.
  • Fabricado en HDPE y conforme con UE y la FDA.
  • Sin BSE/EET.
  • Trazabilidad completa de lotes.
  • Disponible como esterilizado mediante radiación gamma (SAL 10-6).
Specifications
Material HDPE
Capacidad (métrico) 3 mL
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de empaquetado Embolsados individualmente
Longitud (métrico) 500 mm