Learn More
Sampling Systems™ Espátulas abiertas en V SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7239874 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la hoja (métrico):
100 mm
150 mm
250 mm
Anchura (métrico) de la hoja:
10 mm
20 mm
Tamaño:
Estándar
Estrecha
Esterilidad:
Estériles
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la hoja (métrico) Anchura (métrico) de la hoja Tamaño Esterilidad unitSize
17564666 100 mm 20 mm Estándar No estéril paquete de 100
17574666 100 mm 20 mm Estándar Estériles paquete de 100
17584666 150 mm 20 mm Estándar No estéril paquete de 100
17594666 150 mm 20 mm Estándar Estériles paquete de 100
17504676 250 mm 20 mm Estándar No estéril paquete de 100
17514676 250 mm 20 mm Estándar Estériles paquete de 100
17524676 - - - - -
17534676 100 mm 10 mm Estrecha Estériles paquete de 100
17544676 150 mm 10 mm Estrecha No estéril paquete de 100
17554676 250 mm 10 mm Estrecha Estériles paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17564666 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8440A100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejore su control de calidad tomando muestras de polvo de volumen fijo con facilidad con las espátulas abiertas en V SteriWare™. El diseño de punta abierta es ideal para dispensar y muestrear pequeñas cantidades de polvos. Disponibles estériles en una amplia gama de tamaños ideales para la industria farmacéutica, química y alimentaria.
  • Nuestra espátula de extremo abierto en V desechable es ideal para muestreo, pruebas de materias primas y productos generales en pruebas.
  • Fabricada al más alto nivel en una sala limpia médica para garantizar la limpieza, y se suministra con la documentación completa.
  • Disponible en 2 anchuras y 3 longitudes para garantizar que tenga la herramienta de muestreo adecuada para el trabajo.
  • Las versiones estrechas son ideales si desea poner la muestra en el tubo de ensayo o tomar una muestra pequeña.
  • La versión más larga es ideal cuando desea tomar una muestra más transversal.
  • La espátula en V desechable viene preembolsada y lista para su uso.
  • Simplemente desenróllelos y utilícelos.
  • No es necesario realizar ninguna limpieza ni validación de limpieza.
  • Disponible en 2 versiones, ya sea estéril o no.
  • Las espátulas estériles y no estériles son ideales cuando se requiere una herramienta robusta.
  • Hechas de PS de alta calidad que se ajusta a las normas de la CE y la FDA más recientes para uso alimentario.
  • Sin BSE/EET.
  • Certificados de conformidad por lotes suministrados.
  • Moldeadas y empaquetadas en una sala limpia médica para mantener la limpieza.
Especificaciones
Cantidad 100/paq.
Esterilidad No estéril
Color Blanco
Tipo de producto Espátula
Longitud de la hoja (métrico) 100 mm
Tamaño Estándar
Anchura (métrico) de la hoja 20 mm