Learn More
Sampling Systems™ El Tomamuestras Desechable de Una Ranura SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Descripción
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas peligrosas
- Empuje el tomamuestras en el producto, asegurándose de que el tomamuestras está en la posición cerrada
- Después de dejar el tomamuestras durante varios segundos para permitir la entrada de polvo, gire el mango para cerrar el tomamuestras
- Deposita la muestra en un recipiente adecuado
- No hay contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de Ranura |
| Material | HDPE |
| Incluye | 20 por paquete |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 26 mm |
| Longitud (métrico) | 970 mm |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?