Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
BIOPHARMA
Código de producto. 17534576 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Esterilidad:
Estériles
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17534576 500 mL Estériles paquete de 50
17544576 60 mL No estéril paquete de 100
17554576 60 mL Estériles paquete de 100
17504576 125 mL Estériles paquete de 100
17514576 250 mL No estéril paquete de 100
17524576 250 mL Estériles paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17534576 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8045H500S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El muestreo y la dosificación de polvos y gránulos se simplifica cuando utiliza SteriWare™ HDPE PharmaScoops™.
  • La gama de sistemas de muestreo de cucharas desechables se ha diseñado y fabricado especialmente para industrias higiénicas.
  • Las cucharas están fabricadas con HDPE de calidad alimentaria y se utilizan ampliamente en las industrias farmacéutica, alimentaria y química.
  • Todos los productos SteriWare™ PharmaScoops™ están fabricados y envasados en una sala limpia del Reino Unido.
  • Puede utilizar SteriWare™ PharmaScoop™ para muestrear y dispensar polvos y gránulos.
  • Se encuentran en dispensarios, laboratorios y zonas de producción de todo el mundo.
  • Nuestras cucharas de gama de alta calidad se suministran envasadas individualmente y están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Esta versión de HDPE ofrece una resistencia química superior en muchos otros tipos de plástico.
  • Nuestras cucharas (palas) estériles y desechables son perfectas para el muestreo, el laboratorio y el trabajo de producción.
  • Cada cuchara se envasa individualmente en una bolsa especial de alta calidad.
  • La gama completa de cucharas se fabrica y luego se envasa en una sala limpia de clase 10 000 para garantizar la limpieza.
  • Simplemente desenvuelva la cuchara y utilícela directamente de la bolsa.
  • Fabricadas de HDPE ligero.
  • Cumple con la FDA y la UE con trazabilidad completa de lotes.
  • El material está libre de BSE/TSE.
  • La versión estéril es SAL 10-6
  • Amplia gama de tamaños de 30 ml a 1000 ml
  • El muestreo y la dispensación se facilitan cuando se utiliza un sistema SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ de sistemas de muestreo.
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Translúcido
Desechables Un solo uso
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)