Learn More
Sampling Systems™ Atrapapolvo HDPE desechable de SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 11985437 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
11985437 20 mL No estéril paquete de 20
11945636 10 mL Estéril paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985437 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8060H520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    130.59€ / paquete de 20
    Ahorro 1.41€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel. El polvo queda atrapado en el tomamuestras y se extrae y se vacía fácilmente.
Características principales:
  • Montado y envasado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricados con HDPE de conformidad con la FDA, la CE 1935/2004 y la UE 10/2011
  • Sin BSE/TSE
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10 -6 )
  • Adecuado para su uso en ATEX áreas
  • Disponible en una variedad de colores y tamaños
Funcionamiento:
  • Inserte el tomamuestras en el producto asegurándose de que la punta está dentro del cuerpo del tomamuestras.
  • A la profundidad requerida, tire del cuerpo para exponer la punta. La muestra caerá alrededor de la punta.
  • Empuje el cuerpo del tomamuestras hacia abajo para atrapar la muestra.
  • Retire el tomamuestras del producto.
¿Por qué utilizar un? SteriWare™ ¿Muestra desechable?
  • Sin contaminación cruzada - Todo SteriWare™ Los dispositivos se pueden utilizar directamente desde la bolsa.
  • Sin limpieza  - A diferencia de un sampler reutilizable, puedes utilizar un SteriWare™ producto de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
  • Alta Calidad - Nuestra SteriWare™ Los productos se fabrican, moldean y envasan en una sala limpia de clase 100.000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de especificaciones técnicas del producto.
  • Documentación completa  - Podemos proporcionar documentación completa y específica para todos los lotes. SteriWare™ productos. Esto incluye los Certificados de conformidad y los Certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
  • Rentable  - Eliminar la necesidad de Validación de limpieza al cambiar a una SteriWare™ El dispositivo ahorra tiempo y dinero.
  • Disponible estéril  - Mayoría SteriWare™ Los productos están disponibles preesterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6 . Consulte la Hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Tipo de producto Atrapapolvo
Material HDPE
Tipo de mango Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (métrico) 20 mL
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad Cumple la normativa de la FDA CFR 177.1520, normativa de la UE 10/2011, normativa de la CE 1935/2004
Para utilizar con (aplicación) Ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro de la polvo a granel
Longitud (métrico) 500 mm