Learn More
Sampling Systems™ Atrapapolvo HDPE desechable de SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 11995626 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11995626 5 mL 500 mm paquete de 20
11935636 10 mL 500 mm paquete de 20
11935457 20 mL 1000 mm paquete de 20
11955437 1 mL 500 mm paquete de 20
11915636 5 mL 1000 mm paquete de 20
11905447 1 mL 1000 mm paquete de 20
11955636 10 mL 1000 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11995626 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8060H505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    130.59€ / paquete de 20
    Ahorro 4.41€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
El Atrapapolvo Desechable de HDPE Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel.
  • Montado y embalado en una sala limpia
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE conforme a la normativa de la FDA y la UE
  • Libre de EEB/EET
  • Trazabilidad total por lotes
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Se elimina el riesgo de contaminación cruzada; el dispositivo se puede utilizar directamente de la bolsa
  • No se requiere limpieza antes o después de la toma de muestras
  • No hay validación de limpieza (esto es muy caro de configurar y ejecutar)
  • Fabricado en un entorno de sala limpia de clase 100 000 (consulte las descripciones individuales del tomamuestras)
  • Tranquilidad
  • Adecuado para todas las industrias (farmacéutica, alimentaria, química, cosmética, biotecnología, etc.)
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Financiero
  • Ahorre tiempo y dinero (la limpieza de un tomamuestras reutilizable costará más que para comprar un tomamuestras desechable)
Especificaciones
Material HDPE
Capacidad (métrico) 5 mL
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 500 mm