Learn More
Sampling Systems™ Cuchara Volumétrica Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 12734948 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
1,23 mL
2,46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longitud (métrico):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Esterilidad:
Estériles
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
12734948 1 mL 153 mm Estériles paquete de 100
12744948 5 mL 165 mm Estériles paquete de 100
12754948 10 mL 171 mm Estériles paquete de 100
12764948 20 mL 180 mm Estériles paquete de 100
15819541 1 mL 153 mm No estéril paquete de 100
15829541 1,23 mL 155 mm Estériles paquete de 100
15839541 2,46 mL 160 mm Estériles paquete de 100
15849541 5 mL 165 mm No estéril paquete de 100
15859541 10 mL 171 mm No estéril paquete de 100
15869541 20 mL 180 mm No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 12734948 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8640H01S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capaz de utilizarse directamente desde la bolsa con su diseño en bolsas individuales. La Cuchara Volumétrica Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ permite medir volúmenes pequeños con precisión.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Capacidad (métrico) 1 mL
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Cuchara Volumétrica
Diámetro exterior (métrico) 18 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 153 mm
Estas Cucharas Volumétricas no son dispositivos de medición certificados. Se requiere la verificación del usuario.