Descripción
Características principales:
- Montado y envasado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin BSE/TSE
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10 -6 )
- Adecuado para su uso en ATEX áreas (solo longitudes de 500 mm y 1000 mm)
- Disponible en 3 tamaños diferentes.
Funcionamiento:
- Inserte el tomamuestras en el producto.
- A la profundidad deseada, tire del mango hacia arriba. Cuanto más se tire del asa, mayor será el volumen de la muestra.
- Retire el tomamuestras del producto.
- Empuje el mango hacia abajo para expulsar la muestra.
¿Por qué utilizar un? SteriWare™ ¿Muestra desechable?
- Sin contaminación cruzada - Todo SteriWare™ Los dispositivos se pueden utilizar directamente desde la bolsa.
- Sin limpieza - A diferencia de un sampler reutilizable, puedes utilizar un SteriWare™ producto de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta Calidad - Nuestra SteriWare™ Los productos se fabrican, moldean y envasan en una sala limpia de clase 100.000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa y específica para todos los lotes. SteriWare™ productos. Esto incluye los Certificados de conformidad y los Certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de Validación de limpieza al cambiar a una SteriWare™ El dispositivo ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - Mayoría SteriWare™ Los productos están disponibles preesterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6 . Consulte la Hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | LiquiThief |
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Diámetro exterior (métrico) | 21 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 500 mm |