Learn More
Sampling Systems™ ViscoThief Desechable SeriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15819451 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15819451 300 mL paquete de 20
1 options
Código de producto. 15819451 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8055H1500S
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El ViscoThief Desechable Sampling Systems™ SeriWare™ es un tomamuestras desechable de un solo uso diseñado para su uso con materiales viscosos como cremas, aceites y miel.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • A la profundidad deseada, tire del mango hacia arriba
  • Cuanto más se tire del asa, mayor será el volumen de la muestra
  • Empuje el mango hacia abajo para expulsar la muestra
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material HDPE
Descripción Embolsadas individualmente
Capacidad (métrico) 300 mL
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Diámetro exterior (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 1500 mm