Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Desechable de Polvo SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15819511 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15819511 100 mL paquete de 20
1 options
Código de producto. 15819511 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8240H1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00€
    270.92€ / paquete de 20
    Ahorro 241.08€
    47% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Capaz de ser utilizado directamente fuera de la bolsa. El Tomamuestras Desechable de Polvo Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para tomar muestras de grandes volúmenes de polvos o gránulos.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Empuje el tomamuestras hacia el producto, mientras que el tomamuestras se encuentra en la posición cerrada
  • Gire el asa para abrir la ranura
  • Después de dejar el tomamuestras durante varios segundos para permitir la entrada de polvo, gire el mango para cerrar el tomamuestras
Especificaciones
Material HDPE
Capacidad (métrico) 100 mL
Diámetro (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 1000 mm