Learn More
Sampling Systems™ Sonda de polvo desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15839451 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
200 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Tamaño de la unidad
15839451 200 mL Estéril paquete de 20
12752457 125 mL Estéril paquete de 20
15829451 200 mL No estéril paquete de 20
15849451 125 mL No estéril paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15839451 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8064H1000S
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
La Sonda de Polvo Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para tomar una muestra transversal a través de un polvo a granel.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Empuje el tomamuestras en el producto, gire el tomamuestras y, a continuación, retírelo
  • Deposita la muestra en un recipiente adecuado
  • Coloque el tomamuestras usado en su bolsa de plástico original y deséchelo
  • No hay contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Sonda
Material HDPE
Tipo de punta Evita que la muestra se caiga
Capacidad (métrico) 200 mL
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de Polvo
Longitud (métrico) 950 mm
Longitud de la hoja (métrico) 850 mm