Learn More
Sampling Systems™ Frasco Desechable de Polvo SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15849571 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 37
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
15849571 500 mL Estéril paquete de 37
15819571 250 mL No estéril paquete de 50
15829571 250 mL Estéril paquete de 50
15839571 500 mL No estéril paquete de 37
4 options
Código de producto. 15849571
Marca: Sampling Systems™ 8890P500S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para cumplir con los requisitos de las industrias farmacéutica e higiénica. El Frasco Desechable de Polvo sampling Systems™ SteriWare™ es un frasco de boca ancha de alta calidad que incluye un tapón de rosca.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Disponible en 2 tamaños:
  • Sellado hermético al polvo
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Frasco
Material Polipropileno
Incluye Embolsadas individualmente
Capacidad (métrico) 500 mL
Esterilidad Estéril
Diámetro (métrico) 106 mm
Longitud (métrico) 108 mm