Learn More
Sampling Systems™ Frasco Desechable de Polvo SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15819571 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 37
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
15819571 250 mL No estéril paquete de 50
15829571 250 mL Estéril paquete de 50
15839571 500 mL No estéril paquete de 37
15849571 500 mL Estéril paquete de 37
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15819571 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8890P250
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para cumplir con los requisitos de las industrias farmacéutica e higiénica. El Frasco Desechable de Polvo sampling Systems™ SteriWare™ es un frasco de boca ancha de alta calidad que incluye un tapón de rosca.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Disponible en 2 tamaños:
  • Sellado hermético al polvo
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Frasco
Material Polipropileno
Incluye Embolsadas individualmente
Capacidad (métrico) 250 mL
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 76 mm
Longitud (métrico) 89 mm