Learn More
Sampling Systems™ Jarras desechables SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15340024 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
16 por caja
20 por caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15340024 20 por caja paquete de 20
15306785 16 por caja paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15340024 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8049H2000
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Coge cómodamente esta jarra gracias a su asa redondeada. Las jarras desechables Sampling Systems™ SteriWare™ tienen una base ancha, lo que las hace muy estables.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Incluye Embolsadas individualmente
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Cantidad 20 por caja
Esterilidad No estéril
Preesterilizados No
Graduated No
Altura (métrico) 152 mm
Diámetro (métrico) 129 mm
Desechables Un solo uso