Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Incluye | Embolsadas individualmente |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Cantidad | 16 por caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Preesterilizados | Sí |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduated | No |
| Altura (métrico) | 152 mm |
| Diámetro (métrico) | 129 mm |