Learn More
Sampling Systems™ Lanzas Desechables de Polvo de HDPE SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 11935846 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11935846 100 mL paquete de 20
1 options
Código de producto. 11935846 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8063H500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    112.49€ / paquete de 20
    Ahorro 4.51€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Las Lanzas Desechables de Polvo de HDPE Sampling Systems™ SteriWare™ son ideales para tomar una muestra transversal a través de un polvo a granel.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Empuje el tomamuestras en el producto, gire el tomamuestras y, a continuación, retírelo
  • Deposita la muestra en un recipiente adecuado
  • Coloque el tomamuestras usado en su bolsa de plástico original y deséchelo
  • No hay contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Material HDPE
Incluye 20 por caja
Capacidad (métrico) 100 mL
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 600 mm