Learn More
Buerkle™ Espátula azul SteriPlast™
BIOPHARMA
Código de producto. 15684124 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
263 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15684124 263 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15684124 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53783009
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Idóneas para polvos, gránulos y pastas. La Espátula para Alimentos Buerkle™ SteriPlast™ se esteriliza mediante rayos gamma.
  • Mango largo, ergonómico, estable y hoja afilada
  • Penetre directamente en contenedores como sacos de papel o plástico
  • El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
  • Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
  • Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
  • Envasadas individualmente para uso desechable
  • Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
  • Pueden detectarse mediante escáneres de color
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvos, granulados y pastas
Longitud (imperial) 10,3 in
Material Poliestireno
Tipo de mango Mango largo, ergonómico y estable
Longitud (métrico) 263 mm