Learn More
Buerkle™ Cucharas para muestreo SteriPlast™
BIOPHARMA
Código de producto. 15356327 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 ml
10 ml
Longitud (métrico):
127 mm
170 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15356327 2,5 ml 127 mm paquete de 100
15351766 10 ml 170 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15356327 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53781011
En stock
Muestreo de polvos, gránulos y pastas Las Cucharas de Muestreo Buerkle™ SteriPlast™ están hechas de poliestireno y vienen estériles y envasadas individualmente.
  • Para la toma de muestras de polvos, gránulos y pastas
  • Se esterilizan mediante radiación gamma
  • Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
  • Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10 000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,08 oz
Capacidad (métrico) 2,5 ml
Color Blanco
Tipo de producto Cuchara
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvos, gránulos y pastas
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 127 mm