Description
- El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
- Envasadas individualmente para uso desechable
- Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
- Pueden detectarse mediante escáneres de color
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Cuchara de muestreo de comida |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvos, granulados y pastas |
| Longitud (imperial) | 8,07 in |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 205 mm |
| Esterilidad | Estériles |
| Show More |