Descripción
- cucharón de 200 ml
- 92 mm de diámetro exterior
- Mango ergonómico
- Boquillas en ambos lados para el funcionamiento a la derecha o a la izquierda
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Fabricado en sala limpia, envasado individualmente.
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
- 20 piezas por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pala |
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | Boquillas dobles |
| Color | Blanco |
| Longitud del mango (métrico) | 500 mm |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?