Learn More
Buerkle™ Cucharas detectables azules SteriPlast™
BIOPHARMA
Código de producto. 15684114 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 ml
10 mL
Longitud (métrico):
127 mm
170 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15684114 2,5 ml 127 mm paquete de 100
15694114 10 mL 170 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15684114 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53782011
En stock
Para la toma de muestras de polvos, granulados y líquidos. Las cucharas detectables azules Buerkle™ SteriPlast™ se esterilizan mediante rayos gamma.
  • El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
  • Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
  • Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
  • Envasadas individualmente para uso desechable
  • Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
  • Pueden detectarse con escáneres de color, detectores de metales o rayos X.
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,5 ml
Color Azul
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Cuchara de muestreo detectable
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvos, granulados y fluidos
Longitud (imperial) 5 in
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 127 mm
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave