Learn More
Buerkle™ Cucharas detectables azules SteriPlast™
BIOPHARMA
Código de producto. 15624124 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Longitud (métrico):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15624124 1000 mL 332 mm paquete de 10
15604124 250 mL 232 mm paquete de 10
15614124 500 mL 280 mm paquete de 10
15634114 25 mL 141 mm paquete de 10
15644114 50 mL 160 mm paquete de 10
15654114 100 mL 205 mm paquete de 10
15664114 150 mL 216 mm paquete de 10
17200594 2000 mL - paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15624124 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53782019
Para la toma de muestras de alimentos, piensos e industria farmacéutica. Las cucharas detectables azules Buerkle™ SteriPlast™ son ideales para polvos, granulados y pastas, y se pueden detectar mediante escáneres de color, detectores de metal y
  • El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
  • Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
  • Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
  • Envasadas individualmente para un solo uso y esterilizadas por rayos gamma
  • Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
  • Pueden detectarse con escáneres de color, detectores de metales o rayos X.
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Azul
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Cuchara de muestreo detectable
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvos, granulados y fluidos
Longitud (imperial) 13 pulg
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 332 mm
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave