Descripción
- PS, azul
- Envasados y esterilizados individualmente
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS/BRC
- Especialmente para las industrias alimentaria, animal y farmacéutica
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Cuchara |
| Longitud del mango (métrico) | 300 mm |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |