Descripción
- El borde largo y estable de la rasqueta de plástico es ideal para cortar medios viscosos.
- La pequeña punta situada en el borde largo puede utilizarse para rasgar, por ejemplo, el film de embalaje.
- El rascador también es adecuado para revolver y mezclar.
- PS, azul detectable
- Pueden detectarse con escáneres de color, detectores de metales o rayos X.
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS/BRC
- Especialmente para las industrias alimentaria, animal y farmacéutica
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
- 100 piezas envasadas individualmente y esterilizadas por radiación
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Muestreador |
| Longitud de la hoja (métrico) | 70 mm |
| Material de la hoja | Poliestireno |
| Material del mango | Poliestireno |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 192 mm |