Descripción
- Producto y envase de materias primas renovables
- "PE" verde, blanco
- Envasadas individualmente y esterilizadas por rayos gamma
- Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
- Dos ediciones disponibles: 2,5 ml (cucharadita) y 10 ml (cucharada)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 2,5 ml |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reciclable |
| Tipo de producto | Cuchara |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvos, granulados y fluidos |
| Material | Polietileno verde (hecho de materias primas renovables) |
| Longitud (métrico) | 127 mm |