Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de poliestireno Sterilin™ con tapón de rosca
Código de producto. 12724527
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
120 ml
230 ml
350 ml
350 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
N.º por caja:
100
200
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad N.º por caja unitSize
12724527 30 ml No estéril 200 paquete de 200
12704537 120 ml No estéril 100 paquete de 100
12862803 230 ml No estéril 100 paquete de 100
12784537 350 ml Estéril 100 paquete de 100
13107633 350 ml No estéril 100 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12724527 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28308
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene líquidos, alimentos sólidos y muestras de histología en tarros de poliestireno con tapones de rosca Thermo Scientific™ Sterilin™. Tarros multiuso desechables con cuello ancho.
Almacene líquidos, alimentos sólidos y muestras de histología en tarros de poliestireno con tapones de rosca Thermo Scientific™ Sterilin™. Estos tarros desechables multiuso tienen un cuello ancho que permite almacenar fácilmente muestras de gran tamaño.
Los tarros se suministran sin etiquetar y están disponibles en formatos estériles (esterilizados mediante radiación gamma) y no estériles.
  • Aptos para la transferencia directa de la muestra del paciente al tarro
  • Tapón soldado de plástico para un rendimiento sin fugas
  • Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Diámetro (imperial) 1,3 in
Para utilizar con (aplicación) Transferencia directa de la muestra del paciente al tarro
Incluye Tapón de rosca
Material Poliestireno
N.º por caja 200
Esterilidad No estéril
Peso (métrico) 2,9 kg
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 48 mm
Tipo de producto Tarro
Altura (imperial) 1,9 in
Material del cierre Urea
Diámetro (métrico) 35 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca