Learn More
AGMA Detergente neutro estéril
Código de producto. 30066761
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Pulverizador
Cantidad:
6 x 900 mL
2 x 5 L
15 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 2
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
30066761 Frasco con tapón 2 x 5 L paquete de 2
30066730 Pulverizador 6 x 900 mL paquete de 6
30066731 Frasco con tapón 15 x 1 L paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30066761 Proveedor AGMA N.º de proveedor 0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    139.67€ / paquete de 2
    Ahorro 9.33€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Proteja sus salas blancas con un detergente neutro estéril de limpieza profunda y altamente eficaz.
Implementando la considerable experiencia en tecnología de surfactantes y desinfección, el detergente neutro estéril está diseñado específicamente para su uso en salas blancas.
La fórmula del detergente neutro estéril está disponible en una variedad de formatos, incluidos un rociador con gatillo de 500 mL y 900 mL, un contenedor de fluido de 1 L y 5 L o impregnado en toallitas de 68 g/m² de alta calidad y baja pelusa o en toallitas económicas 4YPIN.
Está disponible como una solución estéril irradiada con rayos gamma, lo que garantiza la idoneidad del producto sin importar la clase de su sala limpia.
Con propiedades de limpieza de superficies altamente efectivas, es ideal cuando se requiere limpieza.
  • Formulado para generar poca espuma, no deja residuos ni manchas significativas.
  • 0.2 μFluido filtrado e irradiado con rayos gamma garantizando la esterilidad
  • Doble bolsa (cuando corresponda)
  • Aerosoles de gatillo preparados en condiciones de Grado A en una sala limpia de Grado C/D
  • El sistema de bolsa en botella garantiza la esterilidad durante el uso (solo pulverizador con gatillo)
  • Validación de uso durante 13 semanas (solo pulverización con gatillo)
  • Toallitas impregnadas en un ambiente de Grado C
  • Mezclado con agua de calidad WFI para ayudar a garantizar un bajo nivel de endotoxinas.
  • 2 años de vida útil sin abrir
  • Certificación disponible para trazabilidad completa Disponible en una variedad de formatos para adaptarse a sus SOP
  • Rociadores con gatillo de 500 ml y 900 ml para facilitar su uso por parte de los operadores
  • Práctico líquido de 1 L o 5 L para dosificar toallitas secas o usar en sistemas de fregado.
Especificaciones
Tipo de producto Detergente neutro
Formulario Líquido
pH TFGlobal,Staged,GID_100000001637491,MTS_Consumables_CleaningProducts,dimpH
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave TFGlobal,Staged,GID_100000001637491,MTS_Consumables_CleaningProducts,Autoclavable
Color Transparente
Composición Detergente neutro en WFI
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias y/o entornos controlados sujetos a tus estrategias de control de contaminación
Cantidad 2 x 5 L