Learn More
AGMA Detergente neutro estéril
Descripción
Implementando la considerable experiencia en tecnología de surfactantes y desinfección, el detergente neutro estéril está diseñado específicamente para su uso en salas blancas.
La fórmula del detergente neutro estéril está disponible en una variedad de formatos, incluidos un rociador con gatillo de 500 mL y 900 mL, un contenedor de fluido de 1 L y 5 L o impregnado en toallitas de 68 g/m² de alta calidad y baja pelusa o en toallitas económicas 4YPIN.
Está disponible como una solución estéril irradiada con rayos gamma, lo que garantiza la idoneidad del producto sin importar la clase de su sala limpia.
Con propiedades de limpieza de superficies altamente efectivas, es ideal cuando se requiere limpieza.
- Formulado para generar poca espuma, no deja residuos ni manchas significativas.
- 0.2 μFluido filtrado e irradiado con rayos gamma garantizando la esterilidad
- Doble bolsa (cuando corresponda)
- Aerosoles de gatillo preparados en condiciones de Grado A en una sala limpia de Grado C/D
- El sistema de bolsa en botella garantiza la esterilidad durante el uso (solo pulverizador con gatillo)
- Validación de uso durante 13 semanas (solo pulverización con gatillo)
- Toallitas impregnadas en un ambiente de Grado C
- Mezclado con agua de calidad WFI para ayudar a garantizar un bajo nivel de endotoxinas.
- 2 años de vida útil sin abrir
- Certificación disponible para trazabilidad completa Disponible en una variedad de formatos para adaptarse a sus SOP
- Rociadores con gatillo de 500 ml y 900 ml para facilitar su uso por parte de los operadores
- Práctico líquido de 1 L o 5 L para dosificar toallitas secas o usar en sistemas de fregado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente neutro |
| Formulario | Aerosol líquido |
| pH | Desde 6 hasta 9 |
| Esterilidad | Estéril |
| Aspecto | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Composición | Detergente neutro en WFI |
| Tipo de recipiente | Pulverizador |
| Desechables | Uso limitado |
| Mostrar más |