Learn More
Sampling Systems™ Frascos estériles para líquidos y polvo
BIOPHARMA
Código de producto. p-7239887 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 30
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacidad (métrico) unitSize
17524666 250 mL paquete de 50
17534666 500 mL paquete de 30
17504666 1000 mL paquete de 30
17514666 2000 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17524666 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8404H250S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Almacene líquidos y polvos en un entorno estéril con frascos de polvo y líquidos estériles. Fabricados con HDPE/PP conforme a la FDA y la UE, estos recipientes herméticos líquidos son ideales para su uso en la industria farmacéutica, alimentaria y química. Disponibles en stock en diversos tamaños.
  • Una gama de frascos estériles de boca ancha de alta calidad.
  • Los frascos tienen un cuerpo de HDPE y un tapón de rosca de PP.
  • Todos los polímeros utilizados para estos frascos están fabricados con polímeros conformes a la FDA.
  • Estos frascos estériles son ideales para su uso en laboratorios y zonas de producción.
  • Los frascos tienen un cuello ancho que los hace ideales cuando se trabaja con polvos y líquidos.
  • El proceso de envasado se realiza en una sala limpia de clase 7, y cada frasco se envasa en una bolsa de película laminada.
  • Después de embalar los frascos, se esterilizan mediante radiación gamma.
  • Simplemente desenróllelos y utilícelos.
  • Fabricados con HDPE/PP de conformidad con la FDA, la CE 1935/2004 y la UE 10/2011.
Spezifikation
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Envase Embolsados individualmente
Esterilidad Estéril
Boca ancho, de rosca
Altura (métrico) 131 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.