Learn More
AGMA Aerosol desinfectante estéril de IPA al 70 %
Código de producto. 30066738
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 x 900 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30066738 6 x 900 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 30066738 Proveedor AGMA N.º de proveedor 105666
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.46€
    144.20€ / paquete de 6
    Ahorro 19.26€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Mantenga el entorno de su sala limpia limpio y protegido con aerosoles y toallitas desinfectantes estériles IPA 70% en WFI.
El 0.2 μEl isopropanol estéril al 70 % irradiado con rayos gamma filtrado m en agua de calidad WFI es un biocida estándar comprobado en la industria dentro de salas blancas farmacéuticas y hospitalarias.
  • Eficacia validada de forma independiente.
  • Agua de calidad WFI – Agua de alta pureza.
  • Gatillo ergonómico con mecanismo de retorno eficaz.
  • Bolsa en botella para mantener la esterilidad durante su uso.
  • Validación en uso de 13 semanas.
  • Trazabilidad total con análisis de soporte.
  • Irradiado con rayos gamma para esterilidad.
  • Vida útil sin abrir: 2 años.
  • Los aerosoles de gatillo en bolsa doble (excepto 31824 y 192701) se llenan en condiciones de Grado A
  • Disponible en formato de toallita húmeda estéril, 500 mL, 1 L y 5 L de líquido.
  • Perfecto para la desinfección diaria de una variedad de superficies, incluidas encimeras, instrumentos, manos enguantadas y elementos transferidos.
Los aerosoles Trigger utilizan la tecnología Bag-in-bottle para garantizar la esterilidad durante el uso, validada durante 13 semanas, y están embolsados doblemente para proteger la esterilidad del producto durante la transferencia y todo el empaque está marcado con puntos Detox para brindar una seguridad visual de una irradiación exitosa.
Especificaciones
Tipo de producto Alcohol isopropílico
Formulario Aerosol líquido
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Isopropanol estéril al 70 % v/v en agua para inyección (WFI)
Tipo de recipiente Pulverizador
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable Sí
Para utilizar con (aplicación) Salas blancas y/o entornos controlados sujetos a sus estrategias de control de la contaminación
Cantidad 6 x 900 mL
Volumen (métrico) 6 x 900 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sterile IPA 70% in WFI 6
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.