Learn More
AGMA Botella de desinfectante IPA al 70 % estéril
Código de producto. 30066737
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 x 5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30066737 2 x 5 L paquete de 2
1 options
Código de producto. 30066737 Proveedor AGMA N.º de proveedor 0038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    150.71€ / paquete de 2
    Ahorro 28.29€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Mantenga el entorno de su sala limpia limpio y protegido con aerosoles y toallitas desinfectantes estériles IPA 70% en WFI.
El 0.2 μEl isopropanol estéril al 70 % irradiado con rayos gamma filtrado m en agua de calidad WFI es un biocida estándar comprobado en la industria dentro de salas blancas farmacéuticas y hospitalarias.
  • Eficacia validada de forma independiente.
  • Agua de calidad WFI – Agua de alta pureza.
  • Gatillo ergonómico con mecanismo de retorno eficaz.
  • Bolsa en botella para mantener la esterilidad durante su uso.
  • Validación en uso de 13 semanas.
  • Trazabilidad total con análisis de soporte.
  • Irradiado con rayos gamma para esterilidad.
  • Vida útil sin abrir: 2 años.
  • Los aerosoles de gatillo en bolsa doble (excepto 31824 y 192701) se llenan en condiciones de Grado A
  • Disponible en formato de toallita húmeda estéril, 500 mL, 1 L y 5 L de líquido.
  • Perfecto para la desinfección diaria de una variedad de superficies, incluidas encimeras, instrumentos, manos enguantadas y elementos transferidos.
Los aerosoles Trigger utilizan la tecnología Bag-in-bottle para garantizar la esterilidad durante el uso, validada durante 13 semanas, y están embolsados doblemente para proteger la esterilidad del producto durante la transferencia y todo el empaque está marcado con puntos Detox para brindar una seguridad visual de una irradiación exitosa.
Especificaciones
Tipo de producto Alcohol con WFI
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Isopropanol estéril al 70 % v/v en agua para inyección (WFI)
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable Sí
Para utilizar con (aplicación) Salas blancas y/o entornos controlados sujetos a sus estrategias de control de la contaminación
Cantidad 2 x 5 L
Volumen (métrico) 2 x 5 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sterile IPA 70% in WFI
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.