Learn More
AGMA Agua estéril de alta pureza
Código de producto. 30066755
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Pulverizador
Cantidad:
6 x 900 mL
15 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de recipiente Cantidad Tamaño de la unidad
30066755 Pulverizador 6 x 900 mL paquete de 6
30066727 Frasco con tapón 15 x 1 L paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30066755 Proveedor AGMA N.º de proveedor 105669
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Elimine los residuos de desinfectante de su entorno de sala limpia con agua estéril de alta pureza de calidad WFI.
Uno de los solventes de sala limpia más simples para la limpieza de superficies, el agua estéril de alta pureza de AGMA es un excelente solvente para sales iónicas y azúcares que a menudo se usan en preparaciones y que quedan en los productos de limpieza y desinfección.
Disponible como líquido o en una botella rociadora con gatillo, el agua de calidad WFI está disponible con certificación completa y con puntos Detox para brindar tranquilidad cuando se irradia con rayos gamma.
El líquido es ideal para trapear o dosificar toallitas y el pulverizador con gatillo está diseñado para ayudar a minimizar el esfuerzo excesivo de los operadores.
  • Los aerosoles con gatillo cuentan con tecnología Bag-in-Bottle para mantener la esterilidad durante su uso, con una vida útil validada de 13 semanas.
  • Fabricado con agua de calidad WFI garantizando un bajo nivel de endotoxinas (menos de 0,25 EU/mL) y su idoneidad para zonas de contacto con el producto.
  • En bolsa doble y codificado por lote.
  • Totalmente trazable con análisis y certificación de respaldo.
  • Vida útil de dos años sin abrir.
  • Disponible en botellas con gatillo de 900 mL, 1000 mL y 5 L.
Especificaciones
Tipo de producto Agua estéril de alta pureza
Color-coded N.º
Formulario Aerosol líquido
pH Desde 6 hasta 9
Scent Sin perfume
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Tipo de recipiente Pulverizador
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable No
Para utilizar con (aplicación) Salas blancas y/o entornos controlados sujetos a sus estrategias de control de la contaminación
Envase En bolsa doble individual
Cantidad 6 x 900 mL