Learn More
AGMA Spray desinfectante estéril DE 70%
Código de producto. 30066769
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 x 900 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30066769 6 x 900 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 30066769 Proveedor AGMA N.º de proveedor 105665
 Artículo restringido
En stock
Mantenga su entorno de sala limpia limpio y protegido con aerosoles y toallitas desinfectantes estériles DE 70% en WFI.
El 0.2 μEl etanol desnaturalizado estéril irradiado con rayos gamma filtrado m al 70 % en agua de calidad WFI es un biocida estándar comprobado en la industria dentro de salas blancas farmacéuticas y hospitalarias.
  • Eficacia validada de forma independiente.
  • Agua de calidad WFI – Agua de alta pureza.
  • Gatillo ergonómico con mecanismo de retorno eficaz.
  • Bolsa en botella para mantener la esterilidad durante su uso.
  • Validación en uso de 13 semanas.
  • Trazabilidad total con análisis de soporte.
  • Irradiado con rayos gamma para esterilidad.
  • Vida útil sin abrir: 2 años.
  • Los aerosoles de gatillo en bolsa doble (excepto 31823 y 5568) se llenan en condiciones de Grado A
  • Disponible en formato de toallita húmeda estéril, aerosol de 400 mL, líquido de 500 mL, 1 L y 5 L.
  • Perfecto para la desinfección diaria de una variedad de superficies, incluidas encimeras, instrumentos, manos enguantadas y elementos transferidos.
Los aerosoles Trigger utilizan la tecnología Bag-in-bottle para garantizar la esterilidad durante el uso, validada durante 13 semanas, y están embolsados doblemente para proteger la esterilidad del producto durante la transferencia y todo el empaque está marcado con puntos Detox para brindar una seguridad visual de una irradiación exitosa.
Especificaciones
Tipo de producto Etanol desnaturalizado con WFI
Formulario Aerosol líquido
Esterilidad Estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Composición Etanol desnaturalizado al 70 % v/v en WFI
Tipo de recipiente Pulverizador
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable Sí
Para utilizar con (aplicación) Salas blancas y/o entornos controlados sujetos a sus estrategias de control de la contaminación
Cantidad 6 x 900 mL
Volumen (métrico) 6 x 900 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sterile DE 70% in WFI
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Propan-2-ol
Use de forma segura los biocidas. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.