Learn More
AGMA Detergente alcalino estéril
Descripción
El detergente alcalino estéril elimina eficazmente los contaminantes persistentes antes de la desinfección, incluida la suciedad visible o la acumulación de residuos de aplicaciones desinfectantes anteriores.
Con un pH de 12, es muy eficaz para descomponer proteínas, lo que lo hace perfecto para el primer paso en la limpieza de derrames o para limpiezas preliminares de nuevas salas blancas de fabricación.
- Un pH de 12 es ideal para limpiezas profundas y limpiezas con alta carga de proteínas.
- Especialmente eficaz contra residuos proteínicos y orgánicos.
- Elimina la acumulación que los limpiadores neutros o ácidos no pueden eliminar.
- Baja formación de espuma
- No deja residuos significativos.
- Elaborado con agua WFI.
- Fabricado en salas blancas de clase C/D.
- Gestión de calidad certificada según BS EN ISO 9001:2015.
- Fabricado de acuerdo con las directrices cGMP.
- Totalmente trazable con análisis de respaldo.
- Disponible en botellas con tapa de 1 L y 5 L, y botellas con disparador de 900 mL.
- Toallitas impregnadas en un ambiente de Grado C
- Mezclado con agua de calidad WFI para ayudar a garantizar un bajo nivel de endotoxinas.
- 2 años de vida útil sin abrir
- Certificación disponible para trazabilidad completa Disponible en una variedad de formatos para adaptarse a sus SOP
- Rociadores con gatillo de 500 ml y 900 ml para facilitar su uso por parte de los operadores
- Práctico líquido de 1 L o 5 L para dosificar toallitas secas o usar en sistemas de fregado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente alcalino estéril en agua para inyección (WFI) |
| Color-coded | N.º |
| Formulario | Líquido |
| pH | De 11,5 a 12,5 |
| Scent | Sin perfume |
| Esterilidad | Estéril |
| Aspecto | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | TFGlobal,Staged,GID_100000001637516,MTS_Consumables_CleaningProducts,Autoclavable |
| Color | Transparente |
| Tipo de recipiente | Frasco con tapón |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sterile Alkaline Detergent
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL