Learn More
Texwipe™ 70 % de isopropanol estéril
Código de producto. 15762406 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
16 oz
1 gal
Tipo de recipiente:
Frasco
Frasco de pulverización
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de recipiente unitSize
15762406 1 gal Frasco paquete de 4
15752406 16 oz Frasco de pulverización paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15762406 Proveedor Texwipe™ N.º de proveedor TX3290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00€
    323.54€ / paquete de 4
    Ahorro 81.46€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificados de procesamiento, análisis y conformidad
Se evapora con residuos extremadamente bajos
La solución estéril contiene un 70 % por volumen de alcohol isopropílico grado USP con un 30 % de agua purificada USP. La solución se filtra a 0,2 μm, se introduce en envases limpios, se embala en bolsa doble y se envasa en revestimiento de bolsa de polietileno sellada. Luego se irradia con rayos gamma hasta un nivel de esterilidad de 10-6.
  • Se evapora con residuos extremadamente bajos
  • Elimina los gastos de mezcla, filtración, esterilización, procesamiento y control de calidad de la producción interna de mezclas estériles de alcohol/agua
  • Cada envase está codificado por lote con una fecha de caducidad
Especificaciones
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad USP
Composición Un 70 % de alcohol isopropílico USP y un 30 % de agua purificada USP
Concentración 0.7
Tipo de recipiente Frasco
filtradas por 0,2 μm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de la superficie, amplia para pasar a entornos controlados, elimina los gastos de mezcla, filtración, esterilización, procesamiento y control de calidad de la producción interna de mezclas estériles de alcohol/agua
Incluye Certificados de procesamiento, análisis y conformidad
Cantidad 1 gal
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • texwipe 70% isopropyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol