Learn More
Texwipe™ 70 % de isopropanol estéril
Código de producto. 15752406 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
16 oz
1 gal
Tipo de recipiente:
Frasco
Frasco de pulverización
Conditionnement:
paquete de 12
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Tipo de recipiente Conditionnement
15752406 16 oz Frasco de pulverización paquete de 12
15762406 1 gal Frasco paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15752406 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX3270
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Afficher toutes les promotions
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Certificados de procesamiento, análisis y conformidad
Se evapora con residuos extremadamente bajos
La solución estéril contiene un 70 % por volumen de alcohol isopropílico grado USP con un 30 % de agua purificada USP. La solución se filtra a 0,2 μm, se introduce en envases limpios, se embala en bolsa doble y se envasa en revestimiento de bolsa de polietileno sellada. Luego se irradia con rayos gamma hasta un nivel de esterilidad de 10-6.
  • Se evapora con residuos extremadamente bajos
  • Elimina los gastos de mezcla, filtración, esterilización, procesamiento y control de calidad de la producción interna de mezclas estériles de alcohol/agua
  • Cada envase está codificado por lote con una fecha de caducidad
Spécification
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Aspecto Transparente
Certificaciones/conformidad USP
Composición Un 70 % de alcohol isopropílico USP y un 30 % de agua purificada USP
Concentración 0.7
Tipo de recipiente Frasco de pulverización
filtradas por 0,2 μm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de la superficie, amplia para pasar a entornos controlados, elimina los gastos de mezcla, filtración, esterilización, procesamiento y control de calidad de la producción interna de mezclas estériles de alcohol/agua
Incluye Certificados de procesamiento, análisis y conformidad
Cantidad 16 oz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.