Learn More
Isofield™ Overol estéril para salas blancas Steridon con capucha y mascarilla integrada - Compatible con grado A/B
Descripción
- Mono estéril para sala limpia con capucha y mascarilla integrada
- Cara, muñecas y tobillos cerrados y elásticos, sin látex.
- Diseño ergonómico en espalda y hombros que permite un mayor rango de movimiento.
- Máscara facial integrada con un sistema de sujeción guiado para facilitar su colocación y un ajuste seguro.
- Pliegue presentado asépticamente
- Pestañas internas izquierda y derecha codificadas por color para facilitar su colocación.
- Pestañas externas extraíbles en la cremallera para garantizar que el campo estéril se mantenga
- Validado para esterilidad por rayos X
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) 10-6
Cumplimiento técnico y de documentación
- COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
- El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
- Permeación de líquidos y gases a través de la ropa de protección en condiciones de contacto continuo ASTM F739-20
- Resistencia de los materiales utilizados en la ropa de protección a la penetración de sangre sintética ISO 16603:2004
- Prueba de penetración viral (desafío líquido: bacteriófago Phi-X174) ISO 16604:2004
- Resistencia del material a la penetración bacteriana húmeda ISO 22610
- Resistencia a la penetración de aerosoles contaminados biológicamente ISO 22611
- Resistencia a la penetración microbiana seca ISO 22612
- Peso base ASTM D3776
- Resistencia al estallido de Mullen seco TAPPI T403
- CD de resistencia a la tracción ASTM D5034
- Resistencia a la tracción de agarre MD ASTM D5034
- Desgarro trapezoidal MD ASTM D5733-95
- CD de despegue húmedo (interior/exterior) ASTM F904-98
- Cabezal hidrostático (con pantalla) AATCC 127
- Tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR) ASTM E96 Procedimiento D
- Decaimiento estático MD/CD WSP 40.2
- Validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2: 2015
- Limpieza de partículas – Prueba de batería Helmke: Clase 1
- Resistividad superficial ASTM D257
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | 2XS |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno, laminado de polipropileno no tejido |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico en la espalda |
| Estilo de tobillo | Abrir |
| Estilo de manguito | Elástico cubierto |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |