Learn More
Isofield™ Overol estéril para salas blancas Steridon con capucha - Compatible con grado A/B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 30178904
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2XS
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 20
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30178904 2XL paquete de 20
30178837 2XS paquete de 20
30178838 XS paquete de 20
30178874 Pequeño paquete de 20
30178901 M paquete de 20
30178888 L paquete de 20
30178866 XL paquete de 20
30178877 3XL paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30178904 Proveedor Isofield™ N.º de proveedor 80111XXL
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El mono trilaminado Steridon se pliega asépticamente y se puede colocar en 60 segundos o menos, se valida su esterilidad mediante rayos X y se prueba contra quimioterapia. ASTM F739. La barrera antiestática, de baja pelusa y viral proporciona protección esencial en entornos de grado A/B para todas las actividades de salas blancas.
  • Mono estéril para sala limpia con capucha
  • Cara, muñecas y tobillos cerrados y elásticos, sin látex.
  • Diseño ergonómico en espalda y hombros que permite un mayor rango de movimiento.
  • Pliegue presentado asépticamente
  • Pestañas internas izquierda y derecha codificadas por color para facilitar su colocación.
  • Pestañas externas extraíbles en la cremallera para garantizar que el campo estéril se mantenga
  • Validado para esterilidad por rayos X
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) 10-6
Cumplimiento técnico y de documentación
  • COA, COC, COI Disponibles para descargar en línea
  • El código QR en las cajas permite la recuperación inmediata de documentos
  • Permeación de líquidos y gases a través de la ropa de protección en condiciones de contacto continuo ASTM F739-20
  • Resistencia de los materiales utilizados en la ropa de protección a la penetración de sangre sintética ISO 16603:2004
  • Prueba de penetración viral (desafío líquido: bacteriófago Phi-X174) ISO 16604:2004
  • Resistencia del material a la penetración bacteriana húmeda ISO 22610
  • Resistencia a la penetración de aerosoles contaminados biológicamente ISO 22611
  • Resistencia a la penetración microbiana seca ISO 22612
  • Peso base ASTM D3776
  • Resistencia al estallido de Mullen seco TAPPI T403
  • CD de resistencia a la tracción ASTM D5034
  • Resistencia a la tracción de agarre MD ASTM D5034
  • Desgarro trapezoidal MD ASTM D5733-95
  • CD de despegue húmedo (interior/exterior) ASTM F904-98
  • Cabezal hidrostático (con pantalla) AATCC 127
  • Tasa de transmisión de vapor de humedad (MVTR) ASTM E96 Procedimiento D
  • Decaimiento estático MD/CD WSP 40.2
  • Validación de esterilidad EN ISO 11137 Parte 2: 2015
  • Limpieza de partículas – Prueba de batería Helmke: Clase 1
  • Resistividad superficial ASTM D257
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Polietileno, laminado de polipropileno no tejido
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Abrir
Estilo de manguito Elástico cubierto
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Adjunto, cara abierta
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Sellado
Esterilidad Estéril
Resistencia Productos químicos, Antiestático, Líquidos, Partícula
N.º de bolsillos Ninguno
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)