Learn More
Merck Matraces de receptor con parte superior de frasco de liberación rápida Stericup™
Tienda Merck ProductosDescripción
El matraz receptor de liberación rápida Stericup™ para la filtración de la parte superior de los frascos incluye un tapón de seguridad con cierre de clic que permite un agarre seguro en condiciones húmedas y secas.
Las unidades de filtración para la parte superior Steritop™ proporcionan un área de filtro amplia para una filtración estéril rápida de líquidos acuosos en frascos de boca estrecha (33 mm) o boca ancha (45 mm).
Una pequeña lengüeta dentro del embudo garantiza que el prefiltrado opcional permanece sujeto durante la filtración.
Para aumentar la protección contra la contaminación, las roscas para acoplar los frascos se han rebajado ligeramente como medida preventiva en caso de que el embudo toque accidentalmente una superficie de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Ajuste de la salida | 45 mm |
| Volumen (métrico) | 1000 mL |