Descripción
Las bolsas de muestreo esterilizadas SteriBag son ideales para muestras en aplicaciones de química, productos farmacéuticos, medicina, veterinaria y productos alimenticios. Las bolsas están fabricadas con polietileno y, por lo tanto, ofrecen una resistencia excepcional a desgarros y fugas.
- Esterilizadas
- Pueden etiquetarse
- A prueba de fugas
- Ahorre espacio
- Transparente
- Con un práctico cierre rasgable
- Probadas millones de veces
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Cierre rasgable |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para muestras en química, farmacia, medicina, veterinaria y productos alimenticios |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 250/paq. |
| Tipo de producto | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado |
| Capacidad (métrico) | 1650 mL |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Anchura (métrico) | 178 mm |