Learn More
STAU2 Antibody (3E9), Novus Biologicals™
Código de producto. 18361919 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18361919 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18361919 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00027067M09
Mouse Monoclonal Antibody
STAU2 Monoclonal antibody specifically detects STAU2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno STAU2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3E9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_055208
Alias de gen DKFZp781K0371,39K2, double-stranded RNA-binding protein Staufen homolog 2,39K3, MGC119606, staufen (Drosophila, RNA-binding protein) homolog 2, staufen homolog 2, staufen, RNA binding protein, homolog 2 (Drosophila)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno STAU2 (NP_055208, 2 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LQINQMFSVQLSLGEQTWESEGSSIKKAQQAVANKALTESTLPKPVQKPPKSNVNNNPGSITPTVELNGLAMKRGEPAIYRPLDPKPFP
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ