Learn More
Stattic, MedChemExpress
Descripción
Stattic is a potent STAT3 inhibitor and inhibits STAT3 phosphorylation (at Y705 and S727). Stattic inhibits the binding of a high affinity phosphopeptide for the SH2 domain of STAT3. Stattic ameliorates the renal dysfunction in Alport syndrome (AS) mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stattic |
| CAS | 19983-44-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H5NO4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (236.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=[N+](C1=CC=C(C=CS2(=O)=O)C2=C1)[O-] |
| Peso molecular (g/mol) | 211.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.19 |
| Mostrar más |