Descripción
STAT6 Monoclonal specifically detects STAT6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | STAT6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | STAT6/7774R |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | D12S1644, EC 2.4.1.227, EC 2.7.7.6, IL-4 Stat, IL-4-STAT, signal transducer and activator of transcription 6, signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced, STAT, interleukin-4 induced, STAT, interleukin4-induced, STAT6B, STAT6C, transcription factor IL-4 STAT |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |