missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAT5b Antibody (STAT5B/2657), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583111 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583111 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583111 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308628UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STAT5b Monoclonal antibody specifically detects STAT5b in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STAT5b
Aplicaciones ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon STAT5B/2657
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen signal transducer and activator of transcription 5B, STAT5, transcription factor STAT5B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human STAT5b protein (Uniprot: P51692)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6777
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.