Learn More
Eppendorf Paquete de inicio - epT.I.P.S.™ Recargas, de base biológica, Biopur
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
- epT.I.P.S.™ Recargas de base biológica, 2-200 μL: 480 puntas elaboradas con recursos renovables, Biopur™ calidad y ACT etiquetado, para resultados puros.
- epT.I.P.S.™ Caja 2: Duradera, esterilizable en autoclave y reutilizable: ideal para un trabajo de laboratorio eficiente y sostenible.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 53 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001, ISO 14644-1, ES ISO 8655, Certificado de calidad, Certificados específicos de lote disponibles |
| Formato | Cubierta de recarga |
| Estilo de punta | Estándar |
| Tipo de producto | Consumibles |
| Mostrar más |